Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher LM 3
Código de producto. 10589071
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10589071 10 L 10 litros
1 options
Código de producto. 10589071
Marca: Dr.Weigert™ 440030
Neodisher LM 3: líquido de agente de limpieza ligeramente alcalino sin fosfatos. Limpieza manual de material de vidrio de laboratorio en baños de inmersión en laboratorios médicos, dentales, industriales y biológicos. Se puede utilizar en baños de inmersión y ultrasónicos.
  • Agente de limpieza líquido ligeramente alcalino
  • Neodisher LM2 se usa para instrumentos de laboratorio de limpieza manual y utensilios de anestesia, al tiempo que los protege contra la corrosión
  • Ofrece una alta protección para instrumental de vidrio de laboratorio, acero inoxidable, acero de instrumentos, aluminio puro, aleaciones de aluminio-magnesio, dispositivos cromados y plásticos tradicionales.
  • No crear espuma
  • Adecuado para su uso en lavadoras especiales, por ejemplo, viscosímetros o pipetas
  • Sin fosfatos
  • Eficaz contra la sangre, el huevo y los residuos de origen alimentario.
  • Se puede utilizar con agua de todos los niveles de dureza.
  • La dosis sugerida es de 5 a 30 ml/l
  • Especificaciones
    Tipo de producto Neodisher LM 3
    Formulario Líquido
    pH Desde 12,3 hasta 13,3
    Esterilidad No estéril
    Composición < 5 % de surfactantes anfóteros
    Concentración De 2 a 200 ml/l
    Densidad 1,1 g/cm3
    Descripción 310 × 230 × 180 mm
    filtradas por Con filtro
    Volumen (métrico) 10 L
    compliance-icons
    Nombre del producto
    • neodisher LM 3
    Palabra de advertencia
    • Peligro
    Clasificación
    • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
    • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
    • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
    Indicaciones de peligro
    • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
    • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
    • EUH208-Contiene N-(2-hydroxyethyl)-N-¢2-¢(1-oxooctyl)amino!ethyl-ß-alanine. Puede provocar una reacción alérgica.
    Consejos de prudencia
    • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
    • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
    • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
    • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
    Otros peligros
    • MIXTURE LIST-Contém: sodium cumenesulfonate, N-(2-hydroxyethyl)-N-¢2-¢(1-oxooctyl)amino!ethyl-ß-alanine, potassium hydrox