Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean LA
Código de producto. 11845291
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
3 kg
Tamaño de la unidad:
3 KG
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11845291 3 kg 3 KG
1 options
Código de producto. 11845291 Proveedor Dr.Weigert™ N.º de proveedor 410681
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.75€
    42.56€ / 3 Kg
    Ahorro 10.19€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Neodisher LaboClean LA: producto de limpieza alcalino en polvo para su uso en lavadoras especiales. Para la limpieza de material de vidrio y utensilios de laboratorio para laboratorios de la industria de elaboración de productos alimentarios, cosméticos, farmacéuticos y minerales, y otros laboratorios. Elimina aceites, grasas, resinas, parafina y productos de colorante orgánico.
  • Detergente alcalino, en polvo
  • Neodisher LaboClean LA se usa para limpiar el material de vidrio de laboratorio
  • Policarboxilatos, fosfatos y surfactantes no iónicos
  • Adecuado para utensilios de vidrio, cerámica, cuarzo y plásticos
  • Dosis de 2 a 5 g/l
  • Contiene altas proporciones de emulsionantes y agentes dispersantes
  • Muestra una acción antiespumante
  • Para material de vidrio y utensilios de laboratorio para laboratorios de la industria de elaboración de productos alimenticios, cosmética, farmacéutica y mineral y otros laboratorios
Especificaciones
Tipo de producto Neodisher LA
Formulario Polvo
Esterilidad No estéril
Composición Policarboxilatos, surfactantes no iónicos, fosfatos
Concentración De 2 a 5 g/L
Tipo de recipiente Cestillo
Descripción 220 x 140 mm
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para la eliminación de suciedad aceitosa y grasa, resinas y parafina
Envase 4/paq.
Cantidad 4/paq.
Volumen (métrico) 3 kg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • neodisher LaboClean LA
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: fatty alcohol, ethoxylated, disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonate, sodium hydroxide