Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean FLA
Código de producto. 11758373
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
10 LT
5 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11758373 10 L 10 LT
11768373 5 L 5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11758373 Proveedor Dr.Weigert™ N.º de proveedor 411230
Un detergente alcalino intensivo sin tensioactivos. El detergente Weigert™ Neodisher™ FLA es una fórmula concentrada para su uso con bombas peristálticas.
  • Detergente alcalino, concentrado líquido
  • Neodisher LaboClean FLA se usa para la limpieza en la desinfección de lavadoras
  • Sin fosfatos, surfactantes ni cloro activo
  • Elimina los residuos orgánicos; especialmente adecuado para la limpieza de jaulas para ratones o ratas fabricadas con polisulfona, policarbonato, polieterimida, polifenilsulfona o acero inoxidable
  • Dosis de 2 a 6 ml/l
Especificaciones
Tipo de producto Neodisher FLA
Formulario Líquido
pH Desde 12,3 hasta 12,8
Esterilidad No estéril
Composición Policarboxilatos, hidróxido de potasio
Concentración De 1 a 6 ml/l
Tipo de recipiente Recipiente
Densidad 1,4 g/cm3 (20 °C)
Descripción 310 × 230 × 180 mm
Para utilizar con (aplicación) Elimina residuos aceitosos incrustados y otros residuos orgánicos
Volumen (métrico) 10 L
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • neodisher LaboClean FLA
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide