Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher FA
Descripción
- Detergente alcalino, concentrado líquido
- Neodisher LaboClean FA se usa para la limpieza en la desinfección de lavadoras
- Sin surfactantes y cloro activo Excelente compatibilidad con materiales
- Limpia sangre, proteínas, medios de cultivo y gelatina
- Dosis entre 2 y 4 ml/l
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Neodisher FA |
| Formulario | Líquido |
| pH | Desde 11,6 hasta 11,8 |
| Esterilidad | No estéril |
| Composición | Metasilicato de disodio, silicato de potasio, hidróxido de potasio |
| Concentración | De 1 a 4 ml/l |
| Tipo de recipiente | Cartucho |
| Densidad | 1,5 g/cm3 (20 °C) |
| Descripción | 250 × 190 × 140 mm |
| filtradas por | Con filtro |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- neodisher FA
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: disodium metasilicate, dipotassium metasilicate, potassium hydroxide