Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher FA
Código de producto. 10767761
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de recipiente:
Cartucho
Recipiente
Tamaño de la unidad:
5 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de recipiente unitSize
10767761 Recipiente 5 litros
11898990 Cartucho 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10767761 Proveedor Dr.Weigert™ N.º de proveedor 410133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.69€
    74.89€ / 5 litros
    Ahorro 8.80€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Neodisher LaboClean FA: detergente alcalino, concentrado líquido para la limpieza automatizada de instrumentos termoestables y termolábiles quirúrgicos y otros medicamentos o utensilios de laboratorio. Detergente versátil y concentrado.
  • Detergente alcalino, concentrado líquido
  • Neodisher LaboClean FA se usa para la limpieza en la desinfección de lavadoras
  • Sin surfactantes y cloro activo
  • Excelente compatibilidad con materiales
  • Limpia sangre, proteínas, medios de cultivo y gelatina
  • Dosis entre 2 y 4 ml/l
Especificaciones
Tipo de producto Neodisher FA
Formulario Líquido
pH Desde 11,6 hasta 11,8
Esterilidad No estéril
Composición Metasilicato de disodio, silicato de potasio, hidróxido de potasio
Concentración De 1 a 4 ml/l
Tipo de recipiente Recipiente
Densidad 1,5 g/cm3 (20 °C)
filtradas por Con filtro
Volumen (métrico) 5 L
compliance-icons
Nombre del producto
  • neodisher FA
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: disodium metasilicate, dipotassium metasilicate, potassium hydroxide