Learn More
Weigert™ Antiespumante Neodisher™ S
Código de producto. 10202151
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10202151 1L 1 litro
1 options
Código de producto. 10202151
Marca: Weigert™ 430148
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para evitar la formación de espuma en soluciones de limpieza alcalinas altamente contaminadas por grasas, proteínas, almidón, azúcar y otros. El antiespumante Weigert™ Neodisher™ S se puede utilizar en la prelimpieza de máquinas, así como en la limpieza principal.
  • A base de aceite de silicona emulsionado
  • Para su uso en laboratorios clínicos e industriales, así como en la industria alimentaria y cosmética
  • Evite la sobredosis para impedir la adhesión de los residuos de silicona a las superficies
Especificaciones
Tipo de producto Neodisher Antimousse
Volumen (métrico) 1L