Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean A 8
Código de producto. 11713733
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11713733 10 kg 10 Kg
11717105 1 kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11713733 Proveedor Dr.Weigert™ N.º de proveedor 410276
 Artículo restringido
En stock
Neodisher LaboClean A8: detergente en polvo de limpieza alcalino, debe usarse para limpiar y lavar vidrio. Las aplicaciones incluyen patología, parasitología, lácteos e industrias alimentarias.
  • Detergente alcalino en polvo
  • Neodisher LaboClean A 8 se usa para la limpieza en la desinfección de lavadoras
  • Agentes de blanqueo y fosfatos a base de cloro, sin surfactantes
  • Adecuado para la limpieza sin residuos de cultivos de tejidos y capas celularesDosis de 2 a 5 g/l
    Especificaciones
    Tipo de producto Neodisher A8
    Formulario Polvo
    pH Desde 12 hasta 12,4
    Esterilidad No estéril
    Composición Metasilicato de sodio pentahidrato; hidróxido sódico; trocloseno sódico; carbonato sódico
    Concentración De 2 a 5 g/L
    Tipo de recipiente Cestillo
    Descripción 280 x 270 mm
    Para utilizar con (aplicación) Elimina sangre, suero, residuos alimentarios, productos farmacéuticos, pinturas, barnices, gelatinas y otros residuos orgánico
    Volumen (métrico) 10 kg
    compliance-icons compliance-icons compliance-icons
    Nombre del producto
    • neodisher LaboClean A 8
    Palabra de advertencia
    • Peligro
    Clasificación
    • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
    • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
    • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
    • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
    • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
    Indicaciones de peligro
    • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
    • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
    • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
    • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
    • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
    Consejos de prudencia
    • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
    • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
    • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
    • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
    • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
    • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
    Otros peligros
    • MIXTURE LIST-Contain: disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonate, sodiumhydroxide, troclosene sodium