Learn More
Thomil™ Desinfectante hidroalcohólico bactericida y viricida Neo Quick
Código de producto. 17044287
Encompass
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
750 mL
4 l
Envase:
Etiquetado: Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, árabe y español
Etiquetado: solo en español
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Envase unitSize
17044287 750 mL Etiquetado: Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, árabe y español paquete de 6
17034287 750 mL Etiquetado: solo en español paquete de 6
17024287 4 l Etiquetado: Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, árabe y español paquete de 2
17014287 4 l Etiquetado: solo en español paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Contiene líquidos y vapores inflamables. Manténgalo lejos del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición.
Product Code. 17044287 missing translation for 'mfr' Thomil™ missing translation for 'supplierNo' LSLG056EX
This item is not returnable. View return policy
Contiene líquidos y vapores inflamables. Manténgalo lejos del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición.
Neo Quick se evapora rápidamente con un alto nivel de eficacia bactericida y viricida. La solución sin diluir se puede aplicar directamente a cualquier superficie o tejido.
  • Eficacia bactericida demostrada contra Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus, Enterococcus Hirae, Salmonella Typhimorium, Listeria Monocytogenes y Pseudomonas Aeruginosa
  • Eficacia viricida demostrada contra poliovirus, rotavirus, adenovirus y norovirus murino
  • El producto también se ha probado contra virus con sobres (coronavirus, VIH, gripe A H1N1, Herpesviridae, hepatitis B, C y D, sarampión y rubeola) según las normas UNE-EN 14476.
  • La solución contiene una mezcla de alcoholes, entre los que se incluyen etanol al 65 %, isopropanol al 3,1 % y cloruro de benzalconio al 0,008 %.
  • No tiñe, no deja velos ni tiene el olor característico del alcohol
  • Evaporación rápida para que no sea necesario enjuagar
  • Válido para todas las superficies que requieran desinfección
  • Registrado en el DGSP de España, NHS del Reino Unido, ANSES de Francia, DGS y DGAV de Portugal, y PCS de Irlanda
Specifications
Tipo de producto Desinfectante químico
Formulario Líquido
pH Desde 6,5 hasta 8,5
Esterilidad No estéril
Aspecto Transparente
Punto de ebullición de 84 °C
Certificaciones/conformidad UNE-EN 13697, UNE-EN 14476
Composición Etanol al 65 %, isopropanol al 3,1 % y amonio cuaternario al 0,008 %
Concentración 50 - ≤75 %, 1 - ≤5 %
Tipo de recipiente Frasco con pulverizador
Contenido y almacenamiento De 5 °C a 30 °C
Descripción Desinfectante hidroalcohólico bactericida y viricida NEO QUICK
Desechables No
filtradas por Sin filtrar
Para utilizar con (aplicación) Desinfección de todos los tipos de superficies
Envase Etiquetado: Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, árabe y español
Cantidad 6 unidades/caja
Volumen (métrico) 750 mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • neo quick
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, propan-2-ol, quarternary ammonium compounds