Learn More
Nelotanserin, MedChemExpress
Código de producto. 16486747
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486747 5 mg 5 miligramos
16480397 50 mg 50 miligramos
16465026 100 mg 100 miligramos
16434048 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486747 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10559
MedChemExpress Nelotanserin is a potent 5-HT2A inverse agonist, a moderately potent 5-HT2C partial inverse agonist and a weak 5-HT2B inverse agonist, with IC50s of 1.7, 79, 791 nM in IP accumulation assays, respectively.
Nelotanserin is a potent 5-HT2A inverse agonist, a moderately potent 5-HT2C partial inverse agonist and a weak 5-HT2B inverse agonist, with IC50s of 1.7, 79, 791 nM in IP accumulation assays, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nelotanserin
CAS 839713-36-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H15BrF2N4O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo APD125
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (73.19 mM)
SMILES COC1=C(C2=C(Br)C=NN2C)C=C(NC(NC3=C(F)C=C(F)C=C3)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 437.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.24
Porcentaje de pureza 98.51%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death