Learn More
Nelonemdaz, MedChemExpress
Código de producto. 16476787
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476787 5 mg 5 miligramos
16465056 100 mg 100 miligramos
16451069 1 mg 1 miligramo
16444088 10 mg 10 miligramos
16420447 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16476787 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY106408
MedChemExpress Nelonemdaz (Salfaprodil free base) is an NR2B-selective and uncompetitive antagonist of N-methyl-D-aspartate (NMDA). Nelonemdaz is also a free radical scavenger. Nelonemdaz has excellent neuroprotection against NMDA- and free radical-induced cell death.
Nelonemdaz (Salfaprodil free base) is an NR2B-selective and uncompetitive antagonist of N-methyl-D-aspartate (NMDA). Nelonemdaz is also a free radical scavenger. Nelonemdaz has excellent neuroprotection against NMDA- and free radical-induced cell death.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nelonemdaz
CAS 640290-67-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H8F7NO3
Cantidad 5 mg
Sinónimo Salfaprodil free base Neu2000
Información de solubilidad DMSO : ≥ 112.5 mg/mL (293.57 mM)
SMILES OC(C1=C(O)C=CC(NCC2=C(C(F)=C(C(F)(F)F)C(F)=C2F)F)=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 383.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.22
Porcentaje de pureza 98.15%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration