Learn More
Nelociguat, MedChemExpress
Código de producto. 16401989
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16401989 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16401989 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY78237
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Nelociguat (BAY60-4552) is a nitric oxide sensitive soluble guanylate cyclase stimulator.
Nelociguat (BAY60-4552) is a nitric oxide sensitive soluble guanylate cyclase stimulator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nelociguat
CAS 625115-52-8
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H17FN8O2
Cantidad 1 g
Sinónimo BAY60-4552
Información de solubilidad DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C(OC)NC1=C(N)N=C(C2=NN(CC3=CC=CC=C3F)C4=NC=CC=C42)N=C1N
Peso molecular (g/mol) 408.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.39
Porcentaje de pureza 99.13%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation