missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NELL1 Antibody (6A8), Novus Biologicals™

Código de producto. 18304748 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18304748 0.1 mg 0.01 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18304748 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00004745M01

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NELL1 Monoclonal antibody specifically detects NELL1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NELL1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 6A8
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_006148
Alias de gen FLJ45906, IDH3GL, nel (chicken)-like 1, NEL-like 1 (chicken), NEL-like protein 1, Nel-related protein 1, neural epidermal growth factor-like 1, NRP1, protein kinase C-binding protein NELL1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NELL1 (NP_006148, 304 a.a. ~ 403 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. CRRMSCPPLNCSPDSLPVHIAGQCCKVCRPKCIYGGKVLAEGQRILTKSCRECRGGVLVKITEMCPPLNCSEKDHILPENQCCRVCRGHNFCAEGPKCGE
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4745
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.