Learn More
Novus Biologicals™ NEK8 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Código de producto. 18550063 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18550063 0,1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18550063 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor H00284086T01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Especificaciones
Cantidad 0,1 mL
Contenido y almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Categoría de investigación Protein Kinase
Objetivo NEK8
Sinónimo EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, JCKNIMA-related kinase 12 A, MGC138445, NEK12A, nephrocystin 9, Never in mitosis A-related kinase 8, NIMA (never in mitosis gene a)- related kinase 8, Nima-related protein kinase 12 A, NimA-related protein kinase 8, NPHP9NIMA-family kinase NEK8, serine/threonine-protein kinase Nek8, serine/thrionine-protein kinase NEK8
Símbolo de gen NEK8