missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NEK4 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18248985 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18248985 0.1 mL 0.10 ml
18411701 25 μL 25 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18248985 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP182528

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NEK4 Polyclonal specifically detects NEK4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NEK4
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20-1:50
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen EC 2.7.11, Never in mitosis A-related kinase 4, NIMA (never in mitosis gene a)-related kinase 4, NimA-related protein kinase 4, NRK2EC 2.7.11.1, pp12301, serine/threonine kinase 2, serine/threonine protein kinase-2, Serine/threonine-protein kinase 2, serine/threonine-protein kinase Nek4, Serine/threonine-protein kinase NRK2, STK2MGC33171
Símbolos de los genes NEK4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:VAGECIIEKQGRIHPDLQPHNSGSEPSLSRQRRQKRREQTEHRGEKRQVRRDLFAFQESPPRFLPSHPIVGKVDVTSTQKEAENQRRVVTGSVSSSRSSEMSSSKDRPLSARERRRLKQSQEEMSSSGPSVRKASLSVAGPGKPQEEDQP
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6787
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.