Learn More
R&D Systems™ Negative Control oligodeoxynucleotide Mouse
Código de producto. 18168363 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18168363 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18168363 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP231133
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Línea de productos Novus
Cantidad 0,1 mg
Para utilizar con (aplicación) Negative control oligo for mouse TLR9 ligand
Tipo Negative Control Oligodeoxynucleotide