Learn More
Neflamapimod, MedChemExpress
Descripción
Neflamapimod (VX-745) is a potent, blood-brain barrier penetrant, highly selective inhibitor of p38α inhibitor with an IC50 for p38α of 10 nM and for p38β of 220 nM. Neflamapimod (VX-745) possesses anti-inflammatory activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Neflamapimod |
| CAS | 209410-46-8 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H9Cl2F2N3OS |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | VX-745 |
| Información de solubilidad | DMSO : 13.08 mg/mL (29.98 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1N=CN(C(C=C2)=C1C3=C(Cl)C=CC=C3Cl)N=C2SC4=CC=C(F)C=C4F |
| Peso molecular (g/mol) | 436.26 |
| Mostrar más |