Learn More
NEDP1/SENP8 Antibody, PerCP, R&D Systems™
Código de producto. 18611766 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Tamaño de la unidad
18611766 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18611766 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298854PCP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NEDP1/SENP8 Polyclonal specifically detects NEDP1/SENP8 in Human/Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NEDP1/SENP8
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Conjugado PerCP
Alias de gen DEN1deneddylase-1, deneddylase 1, Deneddylase-1, EC 3.4.22.-, HsT17512, NEDD8-specific protease 1, NEDP1NEDD8 specific-protease cysteine 2, Protease, cysteine 2, protease, cysteine, 2 (NEDD8 specific), PRSC2, Sentrin/SUMO-specific protease SENP8, sentrin-specific protease 8, SUMO sentrin specific protease family member 8, SUMO/sentrin specific peptidase family member 8, SUMO/sentrin specific protease family member 8
Estado normativo RUO
Tipo de producto Antibody
Línea de productos Novus