Learn More
NEDD4 Antibody (JE35-58), Novus Biologicals™
Código de producto. 30115335 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30115335 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30115335 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP332641
Rabbit Monoclonal Antibody
NEDD4 Monoclonal antibody specifically detects NEDD4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NEDD4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon JE35-58
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación 1*TBS (pH7.4), 0.05% BSA and 40% Glycerol
Alias de gen Cell proliferation-inducing gene 53 protein, E3 ubiquitin-protein ligase NEDD4, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, KIAA0093NEDD4-1MGC176705, NEDD-4, Neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 4, neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4, receptor-potentiating factor 1, RPF1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment corresponding to Human NEDD4 aa 160-460. (Uniprot: P46934)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Endocrinology, Immunology, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4734
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG