Learn More
NEDD1 Antibody [DyLight 550], R&D Systems™
Código de producto. 30500067 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30500067 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30500067 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338124R
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NEDD1 Polyclonal antibody specifically detects NEDD1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NEDD1
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ35902, GCP-WD, NEDD-1, Neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 1, neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 1, protein NEDD1, TUBGCP7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 411-660 of human NEDD1 (NP_690869.1).,, Sequence:, SPIRDDAVVNKGSDESIGKGDGFDFLPQLNSVFPPRKNPVTSSTSVLHSSPLNVFMGSPGKEENENRDLTAESKKIYMGKQESKDSFKQLAKLVTSGAESGNLNTSPSSNQTRNSEKFEKPENEIEAQLICEPPINGSSTPNPKIASSVTAGVASSLSEKIADSIGNNRQNAPLTSIQIRFIQNMIQETLDDFREACHRDIVNLQVEMIKQFHMQLNEMHSLLERYSVNEGLVAEIERLREENKRLRAHF
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 121441
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus