missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nectin-2/CD112 Antibody (829038), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18531129 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18531129 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18531129 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB3869D

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Nectin-2/CD112 Monoclonal antibody specifically detects Nectin-2/CD112 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Nectin-2/CD112
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 829038
Conjugado DyLight 350
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD112, CD112 antigen, Herpes virus entry mediator B, Herpesvirus entry mediator B, herpesvirus entry protein B, HveB, HVEBpoliovirus receptor-like 2, nectin 2, Nectin-2, poliovirus receptor-related 2 (herpesvirus entry mediator B), poliovirus receptor-related protein 2, PRR2nectin-2, PVRR2poliovirus receptor related 2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Nectin-2/CD112, Gln32-Gly351 (predicted), Accession # P32507
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5819
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.