Descripción
NECAB1 Monoclonal antibody specifically detects NECAB1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NECAB1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | NECAB1/7680 |
| Conjugado | HRP |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | EF hand calcium binding protein 1, EFCBP1, EF-hand calcium binding protein 1, EF-hand calcium-binding protein 1, neuronal calcium binding protein, Neuronal calcium-binding protein 1, N-terminal EF-hand calcium binding protein 1, N-terminal EF-hand calcium-binding protein 1, STIP-1, synaptotagmin interacting protein 1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant human NECAB1 protein |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |