Learn More
NECAB1 Antibody (NECAB1/7676), PE, R&D Systems™
Código de producto. 18666694 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18666694 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18666694 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320933PE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
NECAB1 Monoclonal antibody specifically detects NECAB1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NECAB1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon NECAB1/7676
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen EF hand calcium binding protein 1, EFCBP1, EF-hand calcium binding protein 1, EF-hand calcium-binding protein 1, neuronal calcium binding protein, Neuronal calcium-binding protein 1, N-terminal EF-hand calcium binding protein 1, N-terminal EF-hand calcium-binding protein 1, STIP-1, synaptotagmin interacting protein 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human NECAB1 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64168
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus