Learn More
Nebivolol hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16494297
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16494297 50 mg 50 miligramos
16428418 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16494297 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0203A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Nebivolol hydrochloride selectively inhibits β1- adrenergic receptor with IC50 of 0.8 nM.
Nebivolol hydrochloride selectively inhibits β1- adrenergic receptor with IC50 of 0.8 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nebivolol hydrochloride
CAS 152520-56-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H26ClF2NO4
Cantidad 50 mg
Sinónimo R 065824 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (226.30 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.79 mg/mL (4.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES FC1=CC=C2C(CC[C@]([C@@H](O)CNC[C@H](O)[C@@]3([H])CCC(C=C(F)C=C4)=C4O3)([H])O2)=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 441.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.9
Porcentaje de pureza 98.73%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation