Learn More
NDUFAF2 Antibody, FITC, R&D Systems™
Código de producto. 18601846 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18601846 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18601846 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP241116F
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NDUFAF2 Polyclonal antibody specifically detects NDUFAF2 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NDUFAF2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen B17.2LFLJ22398, B17.2-like, mimitin, MMTNmitochondrial, Myc-induced mitochondrial protein, NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, assembly factor 2, NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex assembly factor 2, NDUFA12-like, NDUFA12-like protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human Mimitin. The immunogen is located within the last 50 amino acids of Mimitin. Amino Acid Squence: PGSWMPRDGKSHNQ
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 91942
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus