Learn More
NDRG2 Antibody (4H3) [Alexa Fluor« 700], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30519883 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30519883 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30519883 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP343066AF700
Mouse Monoclonal Antibody
NDRG2 Monoclonal antibody specifically detects NDRG2 in Human,Mouse,Porcine,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NDRG2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 4H3
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp781G1938, FLJ25522, KIAA1248cytoplasmic protein Ndr1, NDR1-related protein NDR2, NDRG family member 2, protein NDRG2, Protein Syld709613, syld709613 protein, SYLDN-myc downstream regulator 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NDRG family member 2 - (Uniprot# Q9UN36)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57447
Especies diana Human, Mouse, Pig, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b