missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NDRG2 Antibody (4H3) [Alexa Fluor« 350], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30519877 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30519877 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30519877 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP343066AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NDRG2 Monoclonal antibody specifically detects NDRG2 in Human,Mouse,Porcine,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NDRG2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 4H3
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp781G1938, FLJ25522, KIAA1248cytoplasmic protein Ndr1, NDR1-related protein NDR2, NDRG family member 2, protein NDRG2, Protein Syld709613, syld709613 protein, SYLDN-myc downstream regulator 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NDRG family member 2 - (Uniprot# Q9UN36)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57447
Especies diana Human, Mouse, Pig, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.