Learn More
VELP Scientifica Analizador de nitrógeno Dumas NDA 702
BIOPHARMA
Código de producto. 15962341 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Analizador elemental
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15962341 Analizador elemental cada uno
1 options
Código de producto. 15962341 Proveedor VELP Scientifica N.º de proveedor F30800080
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Analizador elemental versátil y habilitado en la nube para la determinación de nitrógeno y proteínas según el método de combustión Dumas. Gas portador dual: helio y argón.
FAST ANÁLISIS
  • El analizador elemental NDA 702 totalmente automático realiza el análisis en 3-4 minutos. El inicio rápido y el modo de suspensión garantizan una configuración de funcionamiento rápida con posibilidad de prueba de fugas por zona.
THE MÁXIMA PRECISIÓN
  • El LoGas™ El TCD (detector de conductividad térmica) diseñado por VELP garantiza una precisión inigualable con un LOD inigualable de 0,001 mgN y una desviación estándar baja.
MÁXIMA SEGURIDAD
  • El NDA 702 está equipado con características de seguridad de última generación que interrumpen el análisis en caso de irregularidades. La notificación inmediata y la parada remota a través de la plataforma en nube VELP Ermes garantizan operaciones desatendidas seguras.
EFICIENCIA
  • El método de combustión totalmente automático y fiable del NDA 702 junto con DriStep™ Trampa de agua garantizada a un costo moderado. El muestreador automático electrónico de disco de 30 posiciones ampliable con 3 discos adicionales garantiza máxima productividad y tiempo de funcionamiento.
VERSATILIDAD
  • El NDA 702 funciona con muestras sólidas, líquidas y pastosas de hasta 1 gramo. Selección fluida de gas portador entre helio y argón, sin necesidad de cambios de hardware y sin efecto memoria.
SMART INSTRUMENTO
  • El analizador de N/proteína NDA 702 es fácil de usar y no requiere un operador experto. El fácil de usar DUMASoft™ El software y la conexión VELP Ermes ofrecerán una nueva experiencia de usuario y flujos de trabajo inteligentes.
Especificaciones
Tipo Analizador elemental
Tipo de detector Detector de conductividad térmica
Para utilizar con (aplicación) Seguridad alimentaria, Ciencias ambientales, Agronomía