missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
NCOA5 Polyclonal antibody specifically detects NCOA5 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NCOA5 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | CIAbA465L10.6, Coactivator independent of AF-2, KIAA1637, NCoA-5, nuclear receptor coactivator 5 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 240-380 of human NCOA5 (NP_066018.1). QALEDVSRGGSPFAIVITQQHQIHRSCTVNIMFGTPQEHRNMPQADAMVLVARNYERYKNECREKEREEIARQAAKMADEAILQERERGGPEEGVRGGHPPAIQSLINLLADNRYLTAEETDKIINYLRERKERLMRSSTD |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?