missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NCBP1 Antibody [Alexa Fluor« 488], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30489044 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30489044 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30489044 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP335402AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NCBP1 Polyclonal antibody specifically detects NCBP1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NCBP1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CBP80nuclear cap binding protein subunit 1, 80kD, NCBP 80 kDa subunit, NCBPMGC2087, nuclear cap binding protein subunit 1, 80kDa, nuclear cap-binding protein subunit 1,80 kDa nuclear cap-binding protein, Sto1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human NCBP1 (NP_002477.1).,, Sequence:, MSRRRHSDENDGGQPHKRRKTSDANETEDHLESLICKVGEKSACSLESNLEGLAGVLEADLPNYKSKILRLLCTVARLLPEKLTIYTTLVGLLNARNYNF
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4686
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.