Learn More
Abnova™ NBL1 (Human) Recombinant Protein
Código de producto. 16108161
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16108161 25 μg 25 microgramos
16198151 10 μg 10 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16108161 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor H00004681P01.25ug
Human NBL1 full-length ORF ( AAH12037, 1 a.a. - 180 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MLRVLVGAVLPAMLLAAPPPINKLALFPDKSAWCEAKNITQIVGHSGCEAKSIQNRACLGQCFSYSVPNTFPQSTESLVHCDSCMPAQSMWEIVTLECPGHEEVPRVDKLVEKILHCSCQACGKEPSHEGLSVYVQGEDGPGSQPGTHPHPHPHPHPGGQTPEPEDPPGAPHTEEEGAED
Especificaciones
Número de acceso AAH12037
ID de gen (Entrez) 4681
Nombre neuroblastoma, suppression of tumorigenicity 1
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 25 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen D1S1733E, DAN, DAND1, MGC8972, NB, NO3
Símbolo de gen NBL1
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer