Learn More
NBI-74330, MedChemExpress
Código de producto. 16489037
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489037 5 mg 5 miligramos
16456736 100 mg 100 miligramos
16442557 50 mg 50 miligramos
16406458 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16489037 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15320
MedChemExpress NBI-74330 is a potent antagonist for CXCR3, and exhibits potent inhibition of (125I)CXCL10 and (125I)CXCL11 specific binding with Ki of 1.5 and 3.2 nM, respectively.
NBI-74330 is a potent antagonist for CXCR3, and exhibits potent inhibition of (125I)CXCL10 and (125I)CXCL11 specific binding with Ki of 1.5 and 3.2 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NBI-74330
CAS 855527-92-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H27F4N5O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (165.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N([C@@H](C1=NC2=NC=CC=C2C(N1C3=CC=C(OCC)C=C3)=O)C)CC4=CC=CN=C4)CC5=CC=C(F)C(C(F)(F)F)=C5
Peso molecular (g/mol) 605.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 605.58
Porcentaje de pureza 99.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation