Learn More
Navoximod, MedChemExpress
Código de producto. 16457628
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16457628 10 mg 10 miligramos
16450098 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16457628 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18770B
MedChemExpress Navoximod (GDC-0919; NLG-​919) is a potent IDO (indoleamine-(2,3)-dioxygenase) pathway inhibitor with Ki/EC50 of 7 nM/75 nM.
Navoximod (GDC-0919
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Navoximod
CAS 1402837-78-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H21FN2O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo GDC-0919 NLG-​919
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (316.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H](CC1)CC[C@]1([H])[C@H](O)C[C@@H]2N3C(C4=C2C(F)=CC=C4)=CN=C3
Peso molecular (g/mol) 316.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.37
Porcentaje de pureza 99.19%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death