Learn More
Nav1.7 inhibitor, MedChemExpress
Descripción
Nav1.7 inhibitor (compound II), a sulfonamide, is a potent Nav1.7 inhibitor. Nav1.7 inhibitor has the potential for a wide range of disorders, particularly pain.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nav1.7 inhibitor |
| CAS | 1355631-24-1 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H11Cl3FNO4S |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (234.37 mM) |
| SMILES | O=C(NS(=O)(C)=O)C1=CC(Cl)=C(COC2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2)C=C1F |
| Peso molecular (g/mol) | 426.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 426.67 |
| Mostrar más |