Learn More
Nav1.7-IN-2, MedChemExpress
Código de producto. 16497606
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497606 100 mg 100 miligramos
16440218 5 mg 5 miligramos
16433727 50 mg 50 miligramos
16407758 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497606 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19366
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Nav1.7-IN-2 is an inhibitor of voltage-gated sodium channels (Nav), in particular Nav 1.7, with IC50 of 80 nM.
Nav1.7-IN-2 is an inhibitor of voltage-gated sodium channels (Nav), in particular Nav 1.7, with IC50 of 80 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nav1.7-IN-2
CAS 1332295-35-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22FN5O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (122.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES C(NC)(=O)C1=CC=CC(NC2=NC=CC(N3CC(OC4=CC=C(F)C=C4C)C3)=N2)=C1
Peso molecular (g/mol) 407.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.44
Porcentaje de pureza 99.81%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation