Learn More
Memmert™ Horno Universal ONU con Convección Natural& TwinDISPLAY
Código de producto. 12686997 Tienda Memmert Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
N.º de estantes:
3
4
5
6
8
9
14
Tamaño de la unidad:
1 PCS
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) N.º de estantes Tamaño de la unidad
12686997 256 l 9 1 PCS
12616987 32 l 3 1 PCS
12636987 53 l 4 1 PCS
12656987 74 l 6 1 PCS
12606997 108 l 5 1 PCS
12646997 161 l 8 1 PCS
12627007 449 l 8 1 PCS
12667007 749 l 14 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 12686997 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor UN260plus
Contribuya a un laboratorio más seguro y eficiente
Usar código promocional 28026
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Ideal para secar, calentar, envejecer, quemar y endurecer con precisión en la investigación, la ciencia, la industria y la garantía de calidad.
Preciso, fácil de usar, de alta calidad: estas tres palabras describen la estufa Universal UNplus de Memmert.
  • Tamaños de modelo: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750
  • Intervalo de ajuste de temperaturas: hasta +300 °C
  • Velocidad del ventilador definida y controlada por programa
  • Sistema de calefacción integral: distribución de temperatura absolutamente uniforme y precisa
  • El aire fresco precalentado evita las fluctuaciones de temperatura
  • Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet
  • ControlCOCKPIT: TwinDISPLAY: controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con 2 pantallas TFT a color de alta definición.
  • Parámetros ajustables: la temperatura (Celsius o Fahrenheit), la velocidad del ventilador, la posición de la válvula de aire, el tiempo de programa, las zonas horarias, el horario de verano/invierno
  • Protección contra exceso de temperatura
La obra maestra tecnológicamente perfeccionada hecha de acero inoxidable de alta calidad, higiénica y fácil de limpiar no deja nada que desear en términos de tecnología de ventilación y control.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, cUL, DVE, EAC, GS
Material de la cámara Acero inoxidable (304/1,4301)
Tipo de controlador TwinDISPLAY. Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo
Tipo de convección Natural
Capacidad (métrico) 256 l
Temperatura (métrico) De 20 °C a 300 °C
Tipo Horno de calentamiento
Pantalla 2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY)
Para utilizar con (aplicación) Control de la temperatura en la ciencia, la investigación y pruebas de materiales en la industria
Incluye Software del PC AtmoCONTROL
Aislamiento Puerta de acero inoxidable completamente aislada con bloqueo de 2 puntos (cerradura de la puerta de compresión)
Material Acero inoxidable
Carga máx. del estante 20 kg
Modelo UN260PLUS
N.º de estantes 9
Tipo de tapón Cable de alimentación con enchufe (tipo alemán)
Características de seguridad Control de temperatura, sistema de autodiagnóstico
Material del estante Acero inoxidable
Control de temperatura Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo
Estabilidad de la temperatura Hasta 99,9 °C: 0,1/desde 100 °C: 0,5
Temporizador Contador digital de retroceso con ajuste de tiempo objetivo, ajustable desde 1 minuto a 99 días
Garantía 3 años
Dimensiones interiores (F x An x Al) 500 x 640 x 800 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 824 x 1183 x 684 mm
Longitud (métrico) 684 mm
Anchura (métrico) 824 mm
Anchura (métrico) interior 640 mm
Altura (métrico) 1183 mm
Altura (métrico) interior 800 mm
Fondo (métrico) 684 mm
Fondo interior (métrico) 500 mm
Peso con embalaje (métrico) 114 kg
Peso (métrico) 110 kg
Requisitos eléctricos 115/230 V, 50/60 Hz
Tensión 115/230 V
Vataje 1800/3400 W
Frecuencia 50/60 Hz