Learn More
Memmert™ Incubadora estándar de convección natural con pantalla única y pantalla táctil, 256 l, acero inoxidable
Código de producto. 12835883 Tienda Memmert Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
115/230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
12835883 115/230 V cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 12835883 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor IN260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6085.00€
    4111.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1974.00€
    32% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Rango de temperatura: 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 80 °C
Una gama de incubadoras de laboratorio ideales para todas las aplicaciones que requieren temperaturas de hasta +°80 C, incluidas incubaciones críticas a +37 °C. La tecnología de control finamente ajustada garantiza que se eliminen por completo los sobrecalentamientos importantes y que las cargas valiosas se calienten con especial cuidado.
Para garantizar una circulación óptima del aire en la cámara de la incubadora, incluso cuando está completamente cargada, ambos modelos SingleDISPLAY y TwinDISPLAY están disponibles con un ventilador de aire ajustable. Aunque las características únicas de calentamiento de superficie integral están adaptadas de forma óptima tanto a la convección natural como a la circulación forzada de aire, el ventilador puede apagarse por completo para muestras sensibles y para muestras que no deben estar expuestas a turbulencias de aire.
  • Los diseños se benefician de 65 años de trabajo de desarrollo permanente y abundante retroalimentación de la experiencia real del usuario.
  • Rango de temperatura hasta +80 °C
  • Ocho tamaños de modelo de 30 L a 750 L
  • Dos variantes de modelo: SingleDISPLAY y TwinDISPLAY
  • Modelos de convección natural o de circulación forzada de aire N/F
  • Puertas dobles (vidrio interior, acero inoxidable exterior) para una visión clara sin bajar la temperatura
  • Activación de la rutina de esterilización a través de ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)
  • Cámara de trabajo y carcasa construidas casi exclusivamente con acero inoxidable de alta calidad, resistente a la corrosión y fácil de limpiar
  • Control de temperatura preciso y homogéneo independiente de la carga y el volumen de la cámara
  • Amplia gama de opciones de programación y documentación mediante interfaces, registrador de datos integrado y software AtmoCONTROL
  • Tres años de garantía para los accesorios, excepto piezas que se desgastan
  • Los valores de temperatura de todas las incubadoras se miden según DIN 12880: 2007-05
  • Todos las incubadoras se han comprobado en cuanto a seguridad y llevan el símbolo «CE»
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de controlador Controlador PID con microprocesador digital multifuncional
Descripción Incubadora
Capacidad (métrico) 256 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Material Acero inoxidable
Intervalo de temperatura (métrico) 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 80 °C
Tipo Incubadora estándar
Pantalla Color TFT
Modelo IN260
N.º de rejillas 9
Exactitud de temperatura 0,1 °C
Sensor de temperatura Pt100
Dimensiones interiores (F x An x Al) 500 x 640 x 800 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1183 Al × 824 An × 684 F mm
Anchura (métrico) 824 mm
Anchura (métrico) interior 640 mm
Altura (métrico) 1183 mm
Altura (métrico) interior 800 mm
Fondo interior (métrico) 500 mm
Peso con embalaje (métrico) 161 kg
Peso (métrico) 110 kg
Requisitos eléctricos 115/230 V 50/60 Hz
Tensión 115/230 V
Vataje 1,1/1,7 kW
Frecuencia 50/60 Hz