Learn More
Memmert™ Esterilizador de aire caliente de convección natural con TwinDISPLAY
Código de producto. 12895853 Tienda Memmert Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
256 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12895853 256 l 1 PCS
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 12895853 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor SF260plus
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Para la esterilización de material médico, la completa destrucción de microorganismos muy resistentes y la aplicación especial de despirogenación
Función de seguridad indispensable para este esterilizador de aire caliente es: Setpoint Wait. Esta función hace significa que el programa de esterilización solo se inicie cuando se alcanza la temperatura establecida. También se puede utilizar con sensores de temperatura Pt100 de libre configuración. En este caso, el proceso de esterilización solo comienza cuando se alcanza la temperatura establecida en todos los puntos de medición y, de este modo, se garantiza una esterilización fiable en todo momento.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, cUL, DVE y EAC
Capacidad (métrico) 256 l
Tipo Esterilizador de aire caliente de convección natural
Pantalla TFT
Para utilizar con (aplicación) Se aplica para la esterilización de material médico, la destrucción de microorganismos muy resistentes, la aplicación especial de despirogenación
Incluye Certificado de calibración de obras
Material Acero inoxidable
Modelo SN260PLUS
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 824 x 1183 x 684 mm
Longitud (métrico) 500 mm
Anchura (métrico) 824 mm
Anchura (métrico) interior 640 mm
Altura (métrico) 1183 mm
Altura (métrico) interior 800 mm
Fondo (métrico) 684 mm
Fondo interior (métrico) 500 mm
Peso con embalaje (métrico) 110 kg
Requisitos eléctricos 115/230 V 50/60 Hz
Tensión 115/230 V
Vataje 1800/3400 W
Frecuencia 50/60 Hz