Learn More
Memmert™ Esterilizador de aire caliente de convección natural con SingleDISPLAY
Código de producto. 12895843 Tienda Memmert Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12895843 108 l 1 PCS
12805853 161 l 1 PCS
12815853 256 l 1 PCS
12875843 32 l cada uno
12825853 449 l 1 PCS
12865843 53 l 1 PCS
12885843 74 l 1 PCS
12835853 749 l 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 12895843 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor SN110
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Esterilice una gran variedad de recipientes e instrumentos con este esterilizador de aire caliente. Los esterilizadores de aire caliente de convección natural con SingleDISPLAY Memmert™ permiten el ajuste de una mezcla de aire fresco previamente calentado por medio del control de válvula neumática en pasos del 10 %. Más seguro que la desinfección.
  • Ajustes de idioma de alemán, inglés, español, francés, polaco, checo y húngaro
  • SingleDISPLAY proporciona un controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con pantalla TFT a color de alta definición
  • Contador digital hacia atrás con ajuste de tiempo objetivo, ajustable de 1 minuto a 99 días
  • El tiempo de procesamiento no se inicia hasta que se ha alcanzado la temperatura establecida
  • Tres valores de temperatura de selección libre
  • Ajuste la temperatura (Celsius o Fahrenheit), la posición de la válvula de aire, el tiempo de programa, las zonas horarias, el horario de verano/invierno
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Capacidad (métrico) 108 l
Para utilizar con (aplicación) Se aplica para la esterilización de material médico, la destrucción de microorganismos muy resistentes, la aplicación especial de despirogenación
Incluye Certificado de calibración de obras
Modelo SN110
Anchura (métrico) 745 mm
Anchura (métrico) interior 560 mm
Altura (métrico) 864 mm
Altura (métrico) interior 480 mm
Fondo (métrico) 584 mm
Fondo interior (métrico) 400 mm
Peso con embalaje (métrico) 78 kg
Requisitos eléctricos 115/230 V 50/60 Hz
Tensión 115/230 V
Vataje 2,2/2,8 kW
Frecuencia 50/60 Hz