Learn More
Memmert™ Baños de aceite de circulación natural con excelente controlador de temperatura
Código de producto. 10403503 Tienda Memmert Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
22 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10403503 22 l cada uno
1 options
Código de producto. 10403503 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor ONE22B02682
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 22 l
Intervalo de temperatura De 5 °C a 200 °C
Tipo Baño de aceite
Material Acero inoxidable
Garantía 3 años
Longitud (métrico) 578 mm
Anchura (métrico) 436 mm
Altura (métrico) 296 mm
Peso con embalaje (métrico) 20 kg
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz 200 W
Tensión 230 V
Vataje 2 W
Frecuencia 50/60 Hz