Learn More
Whirl-Pak™ Kit de muestreo de carne en canal y carcasas de aves de corral (532,32 mm, 18 oz) con guantes de PE y tampón
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16871590 Tienda Whirl-Pak Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
532 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16871590 532 mL 1 set
1 options
Código de producto. 16871590 Proveedor Whirl-Pak™ N.º de proveedor B01324WA
Diseñado para tomar muestras de carne y carcasas de pavo para detectar la presencia de E. coli.
  • Un par de guantes de polietileno estériles (talla L) sin mano
  • 25 ml de agua de peptona tamponada (fecha de caducidad marcada en la caja)
  • Whirl-Pak™ Speci-Sponge™ bolsa
  • Dos plantillas estériles desechables, una para carnes en canal (10 x 10 cm) y otra para carcasas de pavos (5 x 10 cm)
  • La plantilla desechable elimina la necesidad de volver a higienizar las plantillas reutilizables, ahorrando tiempo y dinero y facilitando el transporte de la plantilla a la carcasa o canal
  • Las plantillas se forman en los contornos de la carcasa o canal, lo que facilita aplicar el hisopo dentro del área requerida
  • Los guantes y las plantillas vienen empaquetados juntos en una bolsa de plástico sellada que tiene una perforación para facilitar la apertura
Información de órdenes
Caja de 25 kits
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Cinta y cable
Color Transparente con bloque blanco
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de carnes en canal y carcasas de aves de corral
Incluye Un par de guantes para ambas manos (tamaño: l), guantes de polietileno estériles; 25 ml de agua de peptona tamponada (fecha de caducidad marcada en la caja); bolsa Whirl-Pak™ Speci-Sponge™; dos plantillas estériles desechables, una para carnes en canal (10 x 10 cm) y otra para carcasas de pavo (5 x 10 cm)
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
Volumen de llenado 18 oz
Sin látex Sí
N.° por paquete 25/Pk.
Embalaje exterior Cartón
Embalaje interior de protección Plástico
Cantidad 25 kits/caja
Método de esterilización Gas de óxido de etileno
Intervalo de temperatura (imperial) -320 °F a +180 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -196 °C a +82 °C
Longitud (imperial) 9 in
Anchura (imperial) 4,25 in
Tipo de producto Bolsa de muestreo con zona de etiquetado
Capacidad (imperial) 18 oz
Capacidad (métrico) 532 mL
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (métrico) 11.5 cm