Learn More
Karl Hecht™ Frascos de vidrio transparente de cuello estrecho con tapón esmerilado
Código de producto. 10505772
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10505772 250 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10505772 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 41281018
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Se suministra con junta esmerilada estándar.
  • Tapón de vidrio
  • Cuello estrecho
  • Tamaño de junta 19/26
  • Capacidad de 250mL
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Color Transparente
Incluye Tapón de vidrio
Material De cristal
Junta cónica estándar 19/26
Claridad Eliminar
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Material del cierre Vidrio
Tipo de tapón Tapón
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frasco de almacenamiento