Learn More
Naringina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15455429 100 g 100 g
15445429 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455429 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63166.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
A citrus bioflavanoid that inhibits cytochrome P-450 monooxygenase activity
A citrus bioflavanoid that inhibits cytochrome P-450 monooxygenase activityNaringin is used to prepare naringin dihydrochalcone, which is about 300-1800 times sweeter than sugar. It is a citrus bioflavonoid reported to inhibit cytochrome P450 monooxygenase activity. It also acts as an inhibitor of cytochrome P450 enzymes. It is employed as an antioxidant, lipid lowering and anticancer agent. In addition to this, it is used in a study to assess aldosterone production by a human adrenocortical cell line and to improve cognitive deficits of Alzheimer's disease.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un bioflavanoide cítrico que inhibe la actividad de la citocromo P-450 monooxigenasa. La naringina se utiliza para preparar naringina dihidrocalcona, que es aproximadamente entre 300 y 1800 veces más dulce que el azúcar. Es un bioflavonoide cítrico que inhibe la actividad del citocromo P450 monooxigenasa. También actúa como un inhibidor de las enzimas citocromo P450. Se utiliza como agente antioxidante, hipolipemiante y anticanceroso. Además de esto, se utiliza en un estudio para evaluar la producción de aldosterona por una línea celular adrenocortical humana y para mejorar los déficits cognitivos de la enfermedad de Alzheimer.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, acetona y ácido acético caliente.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes fuertes.′
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10236-47-2
Fórmula molecular C27H32O14
Peso molecular (g/mol) 580.54
Número MDL MFCD00148888,MFCD00149445,MFCD01461988
Clave InChI DFPMSGMNTNDNHN-ZPHOTFPESA-N
Sinónimo 4',5,7-Trihydroxyflavanone 7-rhamnoglucoside
PubChem CID 74787988
Nombre IUPAC 7-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-3-[(2S,3R,4R5, R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxoxan-2-il]oxy-5-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)-2,3-dihidrocromen-4-ona
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2OC2=CC(O)=C3C(=O)C[C@H](OC3=C2)C2=CC=C(O)C=C2)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naringin
Color Blanco a amarillo
Cantidad 100 g
Beilstein 102012
Índice Merck 14,6425
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,acetone and warm acetic acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.53
Forma física Polvo