Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Naringin |
| % mín. CAS | 96.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de plástico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Índice Merck | 15, 6507 |
| Color | Beige a amarillo |
| Cantidad | 25 g |
| Forma física | Polvo |
| Mostrar más |