Descripción
Napsin A Monoclonal antibody specifically detects Napsin A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Napsin A |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | rNAPSA/7239 |
| Conjugado | PerCP |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | Asp 4, ASP4, Aspartyl protease 4, EC 3.4.23, EC 3.4.23.-, EC 3.4.23.15, EC 3.4.23.3, EC 3.4.23.5, KAP, Kdap, NAP1napsin-A, NAPApronapsin A, NAPSA, napsin A aspartic peptidase, napsin-1, SNAPA, TA01/TA02 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant fragment (aa50-150) of human Napsin A protein (exact sequence is proprietary) |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |