Learn More
Napsin A Antibody (10C4B8) - BSA Free, R&D Systems™
Código de producto. 18620526 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18620526 0.025 mL 0.03 ml
18183378 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18620526 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2373550.025ml
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Napsin A Monoclonal specifically detects Napsin A in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Napsin A
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 10C4B8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Asp 4, ASP4, Aspartyl protease 4, EC 3.4.23, EC 3.4.23.-, EC 3.4.23.15, EC 3.4.23.3, EC 3.4.23.5, KAP, Kdap, NAP1napsin-A, NAPApronapsin A, NAPSA, napsin A aspartic peptidase, napsin-1, SNAPA, TA01/TA02
Símbolos de los genes NAPSA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human NAPSA (AA: 20-158) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 45.4 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9476
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only