Learn More
Naftaleno, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10234060 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10234060 500 g Tarro de cristal 500 GR
1 options
Código de producto. 10234060 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor N/0150/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 91-20-3
Punto de fusión 79°C
Color Blanco
Punto de ebullición 218°C
Envase Tarro de cristal
Fórmula molecular C10H8
Número MDL MFCD00001742
Cantidad 500 g
Sinónimo naphthalin, naphthene, camphor tar, tar camphor, white tar, albocarbon, naphthaline, moth flakes, moth balls, naphtalene
Clave InChI UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Nombre IUPAC Naftaleno
Peso molecular (g/mol) 128.17
PubChem CID 931
ChEBI CHEBI:16482
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17g/mol
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Naphthalene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.