Learn More
Naftaleno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13478418 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 KG
250 g
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13478418 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
10153910 250 g Frasco de plástico 250 g
10337650 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10287023 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13478418 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 180900050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 91-20-3 | C10H8 | 128.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-20-3
Fórmula molecular C10H8
Peso molecular (g/mol) 128.17
Número MDL MFCD00001742
Clave InChI UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthalin, naphthene, camphor tar, tar camphor, white tar, albocarbon, naphthaline, moth flakes, moth balls, naphtalene
PubChem CID 931
ChEBI CHEBI:16482
Nombre IUPAC Naftaleno
SMILES C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthalene
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 79.0°C to 82.0°C
Color Blanco
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 218.0°C
Temperatura de inflamación 78°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal C10H8
Cantidad 5 kg
Beilstein 05,IV,164
Índice Merck 15,6455
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: 30mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,,very soluble in acetone,chloroform,ether,,benzene,toluene,carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales, copos cristalinos, tabletas, bolas o polvo cristalino