Learn More
Naftaleno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10153910 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 KG
250 g
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10153910 250 g Frasco de plástico 250 g
10337650 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10287023 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
13478418 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10153910 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 180902500
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 91-20-3 | C10H8 | 128.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-20-3
Fórmula molecular C10H8
Peso molecular (g/mol) 128.17
Número MDL MFCD00001742
Clave InChI UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthalin, naphthene, camphor tar, tar camphor, white tar, albocarbon, naphthaline, moth flakes, moth balls, naphtalene
PubChem CID 931
ChEBI CHEBI:16482
Nombre IUPAC Naftaleno
SMILES C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthalene
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 79.0°C to 82.0°C
Color Blanco
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 218.0°C
Temperatura de inflamación 78°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C10H8
Cantidad 250 g
Beilstein 05,IV,164
Índice Merck 15,6455
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: 30mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,,very soluble in acetone,chloroform,ether,,benzene,toluene,carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales, copos cristalinos, tabletas, bolas o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Naphthalene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.