Learn More
Naftaleno, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434594
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434594 5000 g 5000 g
11424594 250 g 250 g
11414594 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434594 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13188.0I
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 91-20-3 | C10H8 | 128.17 g/mol
Naphthalene is formerly important in dyestuff manufacture. It acts as a precursor to phthalic anhydride. Naphthalene is used in the manufacturing of phthalic anhydride, naphthalene sulfonic acids and hydrogenated naphthalenes such as 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, which is used as a precursor for various dyestuffs, pigments, rubber processing chemicals and in pharmaceuticals. Its molten form is used as solvent replacing the high- boiling solvents like dichlorobenzene, nitrobenzene and durene. It is involved as reaction medium for in the Diels-Alder reaction between C60 with anthracene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El naftaleno fue previamente importante en la fabricación de colorantes. Actúa como precursor del anhídrido ftálico. El naftaleno se utiliza en la fabricación de anhídrido ftálico, ácidos naftaleno sulfónicos y naftalenos hidrogenados como el 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno, que se utiliza como precursor para diversos colorantes, pigmentos, productos químicos de procesamiento de caucho y en productos farmacéuticos. Su forma fundida se utiliza como disolvente que sustituye a los disolventes de alta ebullición como el diclorobenceno, el nitrobenceno y el dureno. Está implicado como medio de reacción para la reacción de Diels-Alder entre C60 con antraceno.
Solubilidad
Soluble en benceno, tolueno, cloroformo, disulfuro de carbono, éter. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-20-3
Fórmula molecular C10H8
Peso molecular (g/mol) 128.17
Número MDL MFCD00001742
Clave InChI UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthalin, naphthene, camphor tar, tar camphor, white tar, albocarbon, naphthaline, moth flakes, moth balls, naphtalene
PubChem CID 931
ChEBI CHEBI:16482
Nombre IUPAC Naftaleno
SMILES C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthalene
Punto de fusión 80°C to 82°C
Densidad 0.963
Punto de ebullición 218°C
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.5821
Cantidad 5000 g
Número UN UN1334
Beilstein 1421310
Índice Merck 14,6370
Información de solubilidad Soluble in benzene,toluene,chloroform,carbon disulfide,ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza ≥99%