Descripción
mGluR3 Monoclonal specifically detects mGluR3 in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | mGluR3 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SR1543 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Alias de gen | GLUR3, glutamate receptor, metabotropic 3, GPRC1Cglutamate metabotropic receptor 3, GRM3, mGlu3, mGluR3, MGLUR3metabotropic glutamate receptor 3 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthesized peptide derived from human mGluR3 (Uniprot #: Q14832) |
| Mostrar más |